Learn More
Thermo Scientific™ Esp3I (BsmBI) (10 U/μl)
Das Restriktionsenzym Esp3I (BsmBI) erkennt CGTCTC(1/5)^-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (+DTT) (Isoschizomere: BsmBI).
Marke: Thermo Scientific™ ER0451
91.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit Esp3I (BsmBI), 1 % Agarose, 14 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C G T C T C (N)1▵...3'
3'...G C A G A G (N)5▵...5' Bedingungen für 100 % Aktivität:
- [1x Buffer Tango] + DTT: [33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA]+ 1,0 mM DTT
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
- Esp3I wird geliefert in: 10 mM Kaliumphosphat (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
- Nach 50-fachem Verdau mit Esp3I können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
- Dam: keine Überlappung – keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung – keine Auswirkung
- CpG: vollständige Überlappung – blockiert
- EcoKI: keine Überlappung – keine Auswirkung
- EcoBI: möglicherweise Überlappung – Auswirkung unbestimmt
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
- Es sind mindestens 5 U der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Das Enzym benötigt DTT. Frisch angesetztes DTT sollte dem Reaktionspuffer zugegeben werden. Esp3I spaltet flussabwärts von seinem Erkennungsort und kann jeden gewünschten 4-Base-5'-Überhang generieren. Diese Funktion ist für das Klonen von PCR-Produkten nützlich.
Spezifikation
10 U/μl | |
Esp3I (BsmBI) | |
Ja | |
Ja | |
Restriktionsenzym |
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
10x Puffer Tango | |
37°C | |
200 U | |
Narbenloses Klonen |