Learn More
Thermo Scientific™ Rinderserumalbumin (BSA)
Mit dem Thermo Scientific™ Rinderserumalbumin stabilisieren Sie Enzyme, erhöhen die PCR-Ausbeute und verhindern die Adhäsion von Enzymen.
Marke: Thermo Scientific™ B14
Beschreibung
Rinderserumalbumin (BSA) ist ideal für die Stabilisierung von Enzymen bei Lagerung und für enzymatische Reaktionen, bei denen das Fehlen von Nukleasen unerlässlich ist. BSA erhöht die PCR-Ausbeute bei Templates mit niedrigem Reinheitsgrad. Das Anhaften von Enzymen an Reaktionsgefäßen und der Oberfläche von Spitzen wird ebenfalls verhindert.
Besondere Eigenschaften
- Nicht modifiziert (nicht acetyliert)
- V-Fraktion
Spezifikation
20 mg/mL | |
5 mg | |
Herkömmliches Klonen |
Molekularbiologie | |
Rinderserumalbumin |