Learn More
TaqMan® TaqMan™ Genexpressionsassay (FAM)
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and non-fluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Marke:  TaqMan® 4331182
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10794597
  • 272.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
Hoch
Schnell
Nachhaltige Verpackung
TaqMan™
S (250 reactions/250 μL), inventoried
20X
S (250 Reaktionen/250 μl), inventarisiert
Tube
qPCR
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 1, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3')
Genexpressionsassay
Raumtemperatur
60 X
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7189900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2020 Catalog Number4331182_LITL18 PROMO,4331182
Name des Produkts
TaqMan® TaqMan™ Genexpressionsassay (FAM) > S (250 x 250 μL Reactions), inventoried