Learn More
Thermo Scientific™ TAE-Puffer (Tris-acetat-EDTA) (50x)
Mit Thermo Scientific™ 50X TAE Puffer (Tris-acetat-EDTA) optimieren Sie die Elektrophorese sowohl von genomischer als auch von großer Supercoiled DNA in Agarose- und Polyacrylamidgelen.
Marke:  Thermo Scientific™ B49
67.67 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10399519
  • 101.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific 50X TAE-Puffer (Tris-Acetat-EDTA) für die Elektrophorese von Nukleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamid-Gelen. Sie können diese Puffer sowohl für genomische als auch für große Supercoiled DNA einsetzen und sie auch als Laufpuffer bzw. Puffer für Gel-Präparate nutzen.
Empfehlungen zur Verwendung
  • Frisches 1X TAE sowohl für das Gel als auch für die Elektrophorese-Lauf verwenden
  • Um 1X TAE-Puffer vorzubereiten, 20 ml 50X TAE Puffer zu 980 ml entionisiertem Wasser hinzugeben und gut mischen
Qualitätskontrolle
  • Die Abwesenheit von Endo-, Exodeoxy- und Ribonukleasen wurde durch geeignete Qualitätstests bestätigt.
1X Zusammensetzung
  • 40 mM Tris
  • 20 mM Trifluoressigsäure
  • 1 mM EDTA
  • pHof 50X TAE: 8,4
Empfohlen für:
Elektrophorese von Nukleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamidgel; Einsatz als Laufpuffer und als Gelproben-Puffer; Gefiltert durch eine Membran von 0,22μm; Empfohlen für Auflösung von RNA- und DNA-Fragmenten.
Hinweis:
Da der TAE-Puffer eine relativ geringe Pufferleistung hat, wird während einer längeren Elektrophorese ein regelmäßiger Austausch des Puffers empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50X
1 L
TAE-Puffer
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2840975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberB49
Chargennummer2819989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberB49
Chargennummer2724822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberB49
Chargennummer2797584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberB49
Chargennummer2819482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberB49
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TAE-Puffer (Tris-acetat-EDTA) (50x) > 1 l