Learn More
Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase (5 U/μl)
T4 DNA Ligase katalysiert die Bildung einer Phosphodiesterbindung zwischen nebeneinanderliegenden 5‘-Phosphat- und 3‘-Hydroxy-Enden in Doppelstrang-DNA oder -RNA
Marke:  Thermo Scientific™ EL0011
75.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24274" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10723941
  • 82.75 € / 1000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 U/μl
10x T4-DNA-Ligasepuffer
T4 DNA-Ligase
DNA-Ligase
1000 E
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2817470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberEL0011
Chargennummer2806278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEL0011
Chargennummer2833808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEL0011
Chargennummer2833831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEL0011
Chargennummer2833816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEL0011
Name des Produkts
Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase (5 U/μl) > T4 DNA-Ligase; 5 U/μl; 1.000 U