Learn More
Thermo Scientific™ ATP-Lösung (100 mM)
Optimieren Sie eine Vielzahl molekularbiologischer Anwendungen mit diesem ATP, einem hochgradig stabilen Nukleotid mit 99 % Reinheitsgrad.
Marke:  Thermo Scientific™ R0441
40.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24368" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10304340
  • 44.21 € / 0.25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
ATP (Adenosin-5'-triphosphat) ist ein hochgradig stabiles Nukleotid,und wird als wässrige 100 mM-Lösung und titriert mit NaOH bis zu einem pH-Wert von 7,3 bis 7,5 geliefert. Dieses Nukleotid wird in verschiedenen molekularbiologischen Anwendungen eingesetzt und besitzt einen Reinheitsgrad von über als 99 %.
Highlights
  • Über 99 % Reinheitsgrad durch HPLC bestätigt
  • Für die in-vitro-Transkription funktionell getestet
  • Hohe Stabilität – 2 Jahre lang bei -20 C und nach mehrmaligem Auftau-/Gefrierzyklen stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mM
ATP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Unkonjugiert
ATP-Lösung
in vitro Transcription, RNA Amplification
Trockeneis
0.25 mL
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2812530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberR0441
Chargennummer2824059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0441
Chargennummer2817014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0441
Chargennummer2791890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0441
Chargennummer2822122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0441
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ATP-Lösung (100 mM) > 0,25 ml