Learn More
Macherey-Nagel™ Silikon/PTFE-Septen
Versiegeln Fläschchen mit Septen für GC-Injektionsanschlüsse. Die Macherey-Nagel™-Septen aus Silikon/PTFE sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 702627
138.22 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Silikon/PTFE-Septen
- Weißes Silikon, einseitig beschichtet mit grauem PTFE
- Höchsttemperatur 200 °C
- Bei wesentlich höheren Temperaturen – und ohne Septum – können störende Peaks durch thermische Zersetzung des Materials auftreten.
Spezifikation
Septum | |
12 mm | |
Grau-Weiß | |
50 Packung |
Einseitig beschichtet mit grauem PTFE | |
200 °C | |
Silikon/PTFE |