Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 bis 12 %, Bis-Tris, 1,0–1,5 mm, Mini-Protein-Gele
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten.
Marke:  Invitrogen™ NP0321BOX
131.76 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10472322
  • 216.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell
Mini
Bis-Tris
Bis zu 25 µl
Denaturierung
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
4 bis 12%
1,0 mm
Denaturierung
3,5 bis 260 kDa
10-Well
NuPAGE™
Raumtemperatur
8 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Brochures
Manuals
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer18081370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2018 Catalog NumberNP0321BOX_LITL18 PROMO,NP0321BOX
Chargennummer18020170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2018 Catalog NumberNP0321BOX_LITL18 PROMO,NP0321BOX
Chargennummer12121173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0321BOX_LITL18 PROMO,NP0321BOX
Chargennummer12120574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0321BOX_LITL18 PROMO,NP0321BOX
Chargennummer13010373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0321BOX_LITL18 PROMO,NP0321BOX
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 bis 12 %, Bis-Tris, 1,0–1,5 mm, Mini-Protein-Gele > 10-Well, 1,0 mm, 10 Gele/Karton