Learn More
Thermo Scientific™ RIPA-Lyse- und Extraktionspuffer
Lysieren Sie kultivierte Säugetierzellen mit dieser hochwertigen, gebrauchsfertigen und vollständig offengelegten Formulierung eines beliebten Zelllysereagenzes.
Marke:  Thermo Scientific™ 89900
105.45 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10017003
  • 114.00 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ RIPA-Puffer ist eine hochwertige, gebrauchsfertige Formulierung eines beliebten Zelllysereagenzes für Säugerzellkulturen mit vollständigen Angaben zur Zusammensetzung.
Dieser RIPA-Puffer sorgt für die wirksame Lyse und Proteinextraktion bei Säugerzellkulturen, einschließlich plattierter, pelletierter und Suspensionszellen. Das beliebte Reagenz gestattet die Extraktion von Membran-, Kern- und Zytoplasma-Proteinen und ist mit vielen weiteren führenden Verfahren kompatibel, darunter Reporter-Assays, Thermo Scientific BCA Protein Assay, Immunassays und Proteinreinigung. Inhibitoren wie der Thermo Scientific Halt Protease Inhibitor Cocktail (Art.-Nr. 78430) und Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail (Art.-Nr. 78420) sind ebenfalls mit dieser RIPA-Pufferformulierung kompatibel und können vor der Verwendung beigefügt werden, um der Proteolyse vorzubeugen und die Proteinphosphorylierung aufrechtzuerhalten.
Leistungsmerkmale:
  • Praktisch – Gebrauchsfertige Lösung
  • Flexibel – Mit vielen Anwendungen kompatibel, einschließlich Reporter-Assays, Proteinassays, Immunassays und Proteinaufreinigung
  • Vielseitig – Gestattet die Extraktion von Zytoplasma-, Membran- und Zellkernproteinen
  • Vollständige Angaben zur Formulierung Enthält keine herstellereigenen Substanzen; Anwender verfügen über komplette Kontrolle und Informationen über eventuelle Kompatibilitätsprobleme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Extraktionspuffer
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Flüssig
100 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA402189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89900
ChargennummerZK398783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89900
ChargennummerZK399394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89900
ChargennummerZK400575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89900
ChargennummerZI397900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number89900
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RIPA-Lyse- und Extraktionspuffer > 100 ml