Learn More
uvex Pheos Planet Schutzhelm
Uvex Pheos safety helmets in a sporty design offer maximum wearer comfort thanks to the climazone ventilation and flexible 3D suspension harness. The sturdy, rigid helmet shell easily withstands pressure from the side and fulfils all safety-related requirements for construction or industrial work.
Marke:  uvex 9772043
24.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17679795
  • 26.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Allgemeine Eigenschaften
    • Haltegurtsystem mit Sperrklinkenradsystem für unterschiedliche Weitenanpassung
    • Sicherheitshelm mit Helmtaschenlampenschlitz an der Vorderseite
    • Seitlicher Euroslot Adapter (30 mm) zum Anbringen von Gehörschutzstöpsels und des uvex Pheos Visiersystems
  • Schutzmerkmale
    • Erfüllt die Norm EN 397 und zusätzliche Anforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Spritzwasser aus geschmolzenem Metall (MM)
  • Komfortmerkmale:
    • Haltegurtsystem mit Sperrklinkenradsystem für unterschiedliche Weitenanpassung
    • Angesetzter 6-Punkt-Textilgurt für gewährleistet optimale Passform und Bequemlichkeit beim Tragen
    • Drei verstellbare Luftdüsen für maximale Belüftung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN397
Hard Hats
Bioplastik
Sicherheitshelm
Verkürzter Rand
Front Brim
Weiß
Industrie, Straßenbauarbeiten, Sewage- und Rohrleitungsbau, Beton- und Bauarbeiten, Ziegelsteinarbeit, Steinmetzarbeiten, Gipsarbeiten, Abbruch- und Demontagearbeiten, Brücken- und Tunnelbau, Straßenbau, Metallarbeiten
B-S-WR
52 bis 61 cm
Vented
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
uvex Pheos Planet Schutzhelm > Sicherheitshelme; Modell: B-S-WR