Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ chromogenes Endotoxin Quant Kit
Ein hochsensitiver Endpunkt-Assay, der Endotoxin (Lipopolysaccharid) in einer Protein-, Peptid-, Nukleinsäuren- oder Antikörperprobe mit dem Limulus-Amöbozyten-Lysat-Assay genau misst und erkennt.
Marke: Thermo Scientific™ A39552S
241.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hochempfindlicher Endotoxin-Detektionsassay mit einem breiten Spektrum — Erkennung bereits bei 0,01 EU/ml bis 1 EU/ml
- Spezifischer Assay— ohne Störungen durch ß-Glucane und geeignet für eine Vielzahl von Proben, einschließlich Proteinen, Impfstoffen, Plasmid, DNA-, RNA-Proben.
- Schnell — Assay-Durchführung in nur 20 Minuten
- Chromogener Endpunkt-Assay— Messung mit einem Standard-Spektralphotometer oder Plattenlesegerät bei 405-410 nm.
Spezifikation
• Lyophilisiertes Limulus-Amöbozyten-Lysat • E. coli-Endotoxin-Standard • Chromogenes Substrat • Endotoxin-freies Wasser Nach Erhalt bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
0,01 EU/ml | |
Kolorimetrisch | |
Pierce™ | |
Endotoxins | |
30 Mikrotiterplatten-Well-Assays, die 0,01 bis 1 Endotoxin-Einheiten/ml enthalten |
0,01 bis 0,1 EU/ml, 0,1 bis 1,0 EU/ml | |
Endpunkt chromogen | |
Nasseis | |
30 Reaktionen | |
Endotoxin Quantifizierungskit | |
Kit |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0B96160100 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | A39552S |
0B65F00100 | Analysenzertifikat | 08/08/2024 | A39552S |
0CC8090100 | Analysenzertifikat | 25/05/2024 | A39552S |
0CA7X30700 | Analysenzertifikat | 07/04/2024 | A39552S |
0B13R00700 | Analysenzertifikat | 26/03/2024 | A39552S |