Learn More
Macherey-Nagel™ Silikon/PTFE-Septen
Versiegeln Fläschchen mit Septen für GC-Injektionsanschlüsse. Die Macherey-Nagel™-Septen aus Silikon/PTFE sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 702626
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Silikon/PTFE-Septen
- Weißes Silikon, einseitig beschichtet mit grauem PTFE
- Höchsttemperatur 200 °C
- Bei wesentlich höheren Temperaturen – und ohne Septum – können störende Peaks durch thermische Zersetzung des Materials auftreten.
Spezifikation
Septum | |
11 mm | |
Grau-Weiß | |
50er-Packung |
Einseitig beschichtet mit grauem PTFE | |
200 °C | |
Silikon/PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Silikon/PTFE-Septen > AD:11mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur