Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA-Gel-Färbemittel
GREENER_CHOICE
Hochempfindliches Färbemittel zur Visualisierung von DNA in Agarose- oder Acrylamidgelen
Marke:  Invitrogen™ S33102
Artikelnummer. 10328162
  • 131.00 € / 400 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Lieferung als 10.000x-Konzentrat in DMSO.
Beschreibung
Beschreibung
Das SYBR Safe Färbemittel hat eine einzigartige Formulierung und ist eine weniger gesundheitsgefährdende Alternative zu Ethidiumbromid. Es lässt sich sowohl über blaues Licht als auch über UV-Licht anregen.
  • Reduziert die Belastung durch stark mutagenes Ethidiumbromid und schädliches UV-Licht
  • Höhere Empfindlichkeit dank geringerer unspezifischer Hintergrund-Fluoreszenz
  • Ersatz für Ethidiumbromid bei allen Färbeanwendungen, einschließlich RNA-Färbung
  • Ungefährlicher
Ein besseres DNA-Färbemittel SYBR Safe DNA Gel-Färbemittel ist ein besseres Reagenz zur Färbung von Nukleinsäuren in molekularbiologischen Anwendungen. Sicherer als Ethidiumbromid SYBR Safe DNA-Gel-Färbemittel wurde speziell entwickelt und in einer Vielzahl von Toxizitätstests evaluiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es weniger mutagen und sicherer als Ethidiumbromid ist. Ein unabhängiges Labor wies mittels Ames-Test eine geringere Mutagenität von SYBR Safe Färbemittel im Vergleich zu Ethidiumbromid nach. Durch die Verwendung von sichtbarem Blaulicht mit SYBR Safe Färbemittel anstelle von UV-Licht, insbesondere bei der Durchführung von risikointensiven Protokollen wie beim Ausschneiden von Banden aus Gelen, wird das Belastungsrisiko zusätzlich verringert.
Ausgezeichnete Empfindlichkeit SYBR Safe Färbemittel bietet eine ausgezeichnete Empfindlichkeit bei der Visualisierung und Dokumentation von Nukleinsäuren mittels UV- oder Blaulicht-Anregung. Nach Bindung an Nukleinsäuren hat das grün fluoreszierende SYBR Safe Färbemittel Fluoreszenzanregungsmaxima bei ∽280 und ∽502 nm und ein Emissionsmaximum bei ∽530 nm. Zudem zeichnet sich SYBR Safe Färbemittel bei Anregung mit Blaulicht durch eine geringere Hintergrundfluoreszenz aus als durch UV-Licht angeregte, mit Ethidiumbromid gefärbte Gele.
Anwenderfreundlich SYBR Safe Färbemittel wird als 10.000x-Konzentrat in DMSO geliefert und kann wie eine Ethidiumbromid-Lösung verwendet werden. SYBR Safe Färbemittel kann zudem einem Agarosegel zum Färben während der Elektrophorese beigesetzt werden oder das Gel kann zur Färbung in einer Lösung mit SYBR Safe Färbemittel nach der Elektrophorese inkubiert werden.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Geliefert als 10.000X-Konzentrat in DMSO
Lagerung bei Raumtemperatur im Originalbehälter.
Fluoreszenz
DNA-Gelfärbemittel
400 μl
DNA
In-Gel-Detektion
SYBR-sicher
Weniger gefährlich
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA-Gel-Färbemittel > 400 μl