Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder, 10 bis 250 kDa
Artikelnummer. 11832124 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2 x 250 μl
8 x 250 μl
10 x 250 μl
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11832124
Marke: Thermo Scientific™ 26619
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mischung aus neun (9) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Protein-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blot.
Die Thermo Scientific™ PageRuler Plus Vorgefärbte Proteinleiter ist eine Mischung aus neun (9) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards in der Protein-Elektrophorese (SDS-PAGE) und für das Western Blot-Verfahren.
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden. Ein blauer Chromophor wird an alle Proteine gebunden; eine Ausnahme bilden Proteine mit zwei Referenzbanden bei 70 kDa und 25 kDa, die mit einem orangenen Farbstoff gefärbt werden und eine grüne Referenzbande von 10 kDa aufweisen. PageRuler Plus Prestained Protein Ladder ist gebrauchsfertig: Vor dem Auftragen auf ein Gel ist kein Erwärmen, kein weiteres Verdünnen oder Zugeben eines Reduktionsmittels erforderlich.
Besondere Merkmale:
  • Größenbereich – 9 Proteine im Bereich von 10 bis 250 kDa
  • Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
  • Scharfe Banden – Farbkodierte Banden ähnlicher Intensität ermöglichen eine einfache Visualisierung
  • Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
  • Helle Referenzbanden – Orange bei 70 und 25 kDa und grün bei 10 kDa
  • Membran-kompatibel – Farbige Banden können für das Western Blot-Verfahren auf Membranen übertragen werden
Enthält:
Farbstoffgefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinwanderung während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese; Kontrolle des Proteintransfers auf Membranen nach Western Blot; Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Inhalt: zwei 250 μl-Fläschchen
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei -20 °C lagern
Nachweisverfahren Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm)
Number of Markers 9
Produkttyp Proteinleiter
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 10 bis 250 kDa
Färbemitteltyp 3 Farben: Blau, orange, grün
Gelkompatibilität Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Molekulargewicht 250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa
Produktlinie PageRuler
Menge 2 x 250 μl
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Systemtyp Western Blotting, SDS-PAGE