Learn More
Invitrogen™ Qubit™ dsDNA BR Assaykit
GREENER_CHOICE
Für den hochselektiven Nachweis von dsDNA über RNA, auch bei Vorhandensein von Kontaminanten. Die Qubit dsDNA Assay-Kits sind von 10 pg/ul bis 100 ng/ul und von 100 pg/ul bis 1.000 ng/ul genau.
Marke:  Invitrogen™ Q32854
327.56 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10616763
  • 431.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: HS dsDNA Assay-Kit
Benötigt : Qubit 1.0 oder Fluorometer 2.0 oder andere Fluorometer und dünnwandige 500 μl-PCR-Röhrchen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Qubit dsDNA-HS (High Sensitivity)- und Qubit dsDNA-BR (Broad Range)-Assay-Kits erzielen Sie eine genaue und präzise Quantifizierung von dsDNA. Diese dsDNA-Quantifizierungskits ermöglichen den schnellen und selektiven Nachweis von DNA-Proben mit niedriger und hoher Abundanz und können dsDNA von ssDNA, RNA, Protein und freien Nukleotiden unterscheiden. Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel oder Detergenzien werden gut toleriert.
Die für den Einsatz mit Qubit Fluorometern konzipierten Qubit dsDNA HS und BR Assay-Kits sind für doppelsträngige DNA (dsDNA) über einzelsträngige DNA (ssDNA), RNA, Protein und freie Nukleotide hochgradig selektiv. Alle Kits enthalten ein konzentriertes Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte DNA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, die Probe zugeben (ein beliebiges Volumen zwischen 1 und 20 µl reicht aus) und die Konzentration mit dem Qubit Fluorometer auslesen.
Qubit dsDNA HS Assay-Kit
Das Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay-Kit bietet bei Verwendung mit dem Qubit Fluorometer eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung empfindlicher DNA-Proben. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für anfängliche DNA-Probenkonzentrationen von 0,005 bis 120 ng/µl konzipiert und bietet 0,1−120 ng Nachweisbereich.
Hinweis
• Qubit dsDNA HS und BR Assay-Kits können mit jedem Qubit Fluorometer verwendet werden
•Verwenden Sie dazu dünnwandige, durchsichtige 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Bestell- Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 × 200 µl-Röhrchenstreifen (Bestell- -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
dsDNA-Quantifizierung, hohe Empfindlichkeit
510/527
500 Reaktionen
Qubit
Raumtemperatur
Fluoreszenz
Qubit Fluorometer
0,1 bis 120 ng
500 assays
Dokumentation
Brochures
Reference Materials
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3070446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2025 Catalog NumberQ32854
Chargennummer3011781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberQ32854
Chargennummer3006781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2024 Catalog NumberQ32854
Chargennummer2989153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberQ32854
Chargennummer2980685 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog NumberQ32854
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ dsDNA BR Assaykit > 1 Kit