Learn More
Fisherbrand™ Labor-Notizbücher
Mit diesen Fisherbrand™ Notizbüchern für das Labor erfassen Sie Ihre Informationen sicher und gut organisiert. Sie eignen sich für eine Reihe von Anwendungen ganz perfekt. So lassen sich in ihnen zum Beispiel Forschungsdaten, experimentelle Verfahren, Design- und Entwicklungsideen gut aufzeichnen.
Marke: Fisherbrand™ HEA8610AFG16
92.16 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Seiten aus säurefreiem Papier in Archivqualität sind nummeriert und haben Platz für Überschrift, Projektnummer, Buchnummer, Datum und Zeugenunterschrift vorgesehen
- Bleibt geöffnet flach liegen
- In jedem Buch sind Benutzerdaten, Notizbuchanleitungen, Inhaltsangabe, Periodensystem und Umrechnungstabellen enthalten
- Mit dem Lesebändchen schlagen Sie einen wichtigen Eintrag schnell wieder auf
- Die Deckel aller Ausgaben sind wasserfest und chemikalienresistent
Spezifikation
Karton/Papier | |
8,5 in. | |
Schwarz | |
21,8 x 28,1 cm | |
21.6 cm | |
Single-use | |
100 |
Gitter | |
11 in. | |
Schwarz | |
27.9 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
0.25 in. (6 mm) | |
Notizbuch |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30