Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease-Inhibitor-Cocktail (100x)
Diese gebrauchsfertigen konzentrierten Stammlösungen von Protease-Inhibitoren hemmen den proteolytischen Abbau während der Zelllyse und Proteinextraktion.
Marke: Thermo Scientific™ 87786
121.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Halt Protease Inhibitor Cocktails bestehen aus gebrauchsfertigen konzentrierten Stammlösungen mit Protease-Inhibitoren. Sie werden den Proben beigefügt, um dem proteolytischen Abbau während der Zelllyse und der Proteinextraktion vorzubeugen.
Halt Protease Inhibitor Cocktails sind 100X Lösungen mit optimierten Konzentrationen von sechs Proteasehemmern mit einem breiten Spektrum, die in hochwertigem Dimethylsulfoxid (DMSO) stabilisiert sind. Der Cocktail bewirkt eine nahezu vollständige Inhibition der Serin-, Cystein- und Asparaginsäure-Proteasen sowie Aminopeptidasen, die in der Regel in Zelllysaten anzutreffen sind. Die vollständigen Angaben zur Identität und Konzentration aller Komponenten lassen keine Fragen hinsichtlich eventueller Variablen und Kompatibilität mit den Experimenten offen. Reguläre und EDTA-freie Formulierungen sorgen jeweils für die Inhibition von Metalloproteasen bzw. für die Kompatibilität mit 2D-Elektrophorese. Die stabilen, konzentrierten Flüssigkeitscocktails sind einfach zu verwenden und die verschiedenen Packungsgrößen machen Halt Protease Inhibitor Cocktails besonders praktisch für kleine oder große Anwendungen.Besondere Merkmale:
Besser als Tabletten: Das kühlschrankstabile 100X-Flüssigformat ist effizienter und leichter anwendbar als einzelne Inhibitoren oder andere Formate; die erforderliche Menge wird einfach in die Probe pipettiert
Keine herstellereigenen Bestandteile: Die Zusammensetzung ist vollständig deklariert und besteht aus AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A in DMSO
Mehrere Packungsgrößen: Sie haben die Wahl unter verschiedenen Packungsgrößen, einschließlich Einmal-Mikroröhrchen, die den Protease-Inhibitor frisch halten und das Risiko der Reagenzkontamination reduzieren
Zwei beliebte Formulierungen: Die reguläre Formulierung beinhaltet ein zusätzliches Fläschchen, das EDTA-Lösung für die optionale Inhibition von Metalloproteasen enthält. Die EDTA-freie Formulierung gewährleistet die Kompatibilität mit isoelektrischer Fokussierung
Mit Lysepuffer kompatibel: Kann in Kombination mit Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Puffern und praktisch allen anderen handelsüblichen oder selbst angesetzten Detergenz-basierten Lysereagenzien eingesetzt werden
Enthält:
Im Lieferumfang des Protease-Inhibitor-Mix mit EDTA ist eine separate Ampulle mit 0,5 M EDTA-Lösung enthalten.
Spezifikation
Protease-Inhibitor-Cocktail | |
Flüssig | |
Lysepuffer | |
Protease-Inhibitor |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern | |
Halt™ | |
Protease-Inhibitor | |
1 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Halt Protease Inhibitor Cocktail(100X)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Benzenesulfonylfluoride, 4-(2-aminoethyl)-hydrochloride (1:1)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen