Learn More
Thermo Scientific™ Dilution Buffer for Restriction Enzymes
Optimieren Sie mit diesem Verdünnungspuffer Anwendungen, die verdünnte Enzyme erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ B19
15.94 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11889602
  • 22.14 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verdünnungspuffer für Restriktionsenzyme wird für Anwendungen verwendet, die verdünnte Enzyme erfordern. In diesem Puffer verdünnte Enzyme behalten 50 bis 100 % der Aktivität nach Lagerung von einem Monat bei -20°C.
Zusammensetzung:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C)
  • 100 mM KCl
  • 1 mM EDTA
  • 1 mM DTT
  • 50 % Glycerin
  • 0,2 mg/ml BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 x 1.0 mL
Verdünnungspuffer
Herkömmliches Klonen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2800427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberB19
Chargennummer2871418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberB19
Chargennummer2924029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberB19
Chargennummer2988898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberB19
Chargennummer3066987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberB19
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dilution Buffer for Restriction Enzymes > 5 x 1 ml