Learn More
Cole-Parmer™ SCHMELZPUNKTROHR
Mit diesen Röhrchen lassen sich zwei Proben gleichzeitig testen. Stuart™ Schmelzpunktröhrchen aus Glas sind auf Sicherheit und einfache Bedienung ausgelegt und eignen sich optimal für Ausbildungszwecke.
Marke: Cole-Parmer™ 03013-62
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glass Tubes.
- For MP-100, MP-200, MP-400, and MP-800 Digital Melting Point Apparatus.
- Ideal for educational use.
- Available in packs of 100.
Spezifikation
Ersatzthermometer | |
SMP10 und SMP20 Digitales Schmelzpunktgerät | |
100 Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SCHMELZPUNKTROHR > Produkttyp: Ersatzthermometer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur