Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit
The Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
Marke:  R&D Systems™ ARY022B
Artikelnummer. 18017641
  • 1055.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 105 different cytokine antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cytokine Assay Kits
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
1 Kit
For parallel determination of human cytokines and chemokine
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
R&D Systems™ Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit > 1 Kit