Learn More
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 11587622 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15mm
17mm
19mm
21mm
23mm
29mm
31mm
33mm
35mm
37mm
39mm
41mm
43mm
45mm
53mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
99mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
18mm
20,3mm
22,5mm
24,5mm
26,5mm
33mm
36mm
38,5mm
40,5mm
42,5mm
44,5mm
47mm
49mm
51mm
59,5mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
109mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11587622
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Laboranwendungen.
Für Laborzwecke.
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen mit zwei Löchern
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Härte 46/55 IRHD
Länge (metrisch) 26mm
Menge 20/Packung
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 17mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 20,3mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen