Learn More
Fisherbrand™ Isotemp RT Basic Heizplattenrührer
Rührbereich: 50 bis 2000 U/min; Form: Rund; Größe: 5,5 Zoll Durchm.; Max. Probenlast: 25 kg; Steckertyp: Verschiedene Ausführungen
Marke: Fisherbrand™ 88860003
Beschreibung
Profitieren Sie von der außergewöhnlichen Kraft des magnetischen Kopplungssystems und von dem sanft anlaufenden Rührmechanismus. Das Gerät zeichnet sich durch eine kurze Aufheizzeit und eine exzellente Wärmetransferrate aus, die durch die enge Integration des Heizgeräts und der keramikbeschichteten Heizplatte mit Aluminiumlegierung mit hervorragender Temperaturgleichmäßigkeit und Korrosionsbeständigkeit ermöglicht werden. Diese Komponenten gewährleisten darüber hinaus eine optimale Überwachung von Farbveränderungen in Proben oder Medien während des Betriebs.
Optimale Genauigkeit dank konsistenter Überwachung
- Mikroprozessor-PID-Regelung
- Rührdrehzahl bis zu 2000 U/min
- Die Feedback-Funktion gewährleistet eine Aufrechterhaltung der normalen Drehzahl bei Viskositätsveränderungen
- Temperaturbereich: Max. 350 °C/662 °F
- Die beiden mit Gewinden versehenen Öffnungen für Befestigungsstangen fassen verschiedene Arten von Geräten wie Temperatursensoren, Thermometer, Laborprodukte aus Glas und mehr
- Die Warnleuchte für heiße Oberfläche leuchtet auf, wenn das Gerät abgeschaltet wird, aber noch angeschlossen ist und erlischt, wenn die Heizplatte Umgebungstemperatur erreicht
- Automatische Abschaltvorrichtung bei Übertemperatur
- Abnehmbares Netzkabel
- Optionaler transparenter Spritzschutz
- Rührleistung: 20 l (H2O)
- Maße der Heizplatte: 140 mm/5.5 in. Durchmesser
- Werkstoff der Heizplatte: Keramikbeschichtetes Aluminium
- Gesamtmaße (L x B x H): 290 x 161 x 100 mm/11.42 x 6.34 x 3.94 in.
- Gehäusewerkstoff: Aluminium
- Anzeige: LED digital (0.1 °C Auflösung)
- Heizleistung: 600 W
- Maximale Last: 25 kg/55.1 lbs.
- Elektrik: 120 V, 60 Hz/230 V, 50/60 Hz
- Heizbad (Bestell- Nr. 11-676-269)
- Transparente Sicherheitsscheibe (Bestell- Nr. 11-676-270)
- Haltestange (Bestell- Nr. 11-676-271)
- C-5, Halteklemme (Bestell- Nr. 11-676-276)
- 3-Zackenklemme (Bestell- Nr. 11-676-277
Zertifizierungen
CE, cCSAus
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
Keramikbeschichtetes Aluminium | |
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern | |
Skalierung | |
5,5 in. Durchm. | |
50 bis 350 °C | |
50 bis 350 °C (122 bis 662 °F) | |
50/60 Hz | |
290 cm | |
600 W | |
Rund | |
Verschiedene Ausführungen | |
50 bis 2.000 U/min | |
11,42 x 6,34 x 3,94 in. (290 x 161 x 100 mm) |
230 V | |
Aluminiumguss | |
11,42 in. | |
100 mm | |
122 bis 662 °F | |
3,94 in. | |
161 cm | |
6,34 in. | |
Heizplattenrührer | |
25 kg | |
20 l | |
2 Jahre | |
cCSAus, CE |