Learn More
Contec™ QuickTask™ Flache Wischmopps
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
Marke:  Contec™ TASK0400
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11902435
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
16 x 4.5 Zoll
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
4,5 in.
Medium Loop
QuickTask™ Wischsystem
Polyester-Mikrofaser
QuickTask™ Flat Mop-Abdeckung
16 in.
41 cm
13 cm
Single-use
Taschen
Ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer942435-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/01/2023 Catalog NumberTASK0400
Name des Produkts
Contec™ QuickTask™ Flache Wischmopps > Microfaser-Moppabdeckung aus Polyester, mittlere Schlaufe