Learn More
Thermo Scientific™ Eco32I (EcoRV) (10 U/μL)
Das Restriktionsenzym Eco32I (EcoRV) erkennt GAT^ATC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im R-Puffer (Isoschizomere: EcoRV).
Marke:  Thermo Scientific™ ER0305
68.40 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10829180
  • 97.75 € / 4000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Highlights
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
Eco32I (EcoRV)
Ja
Nein
Restriktionsenzym
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x Puffer R
37°C
4000 E
Herkömmliches Klonen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2846970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0305
Chargennummer2902781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0305
Chargennummer3052795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberER0305
Chargennummer3146567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberER0305
Chargennummer2762881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberER0305
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eco32I (EcoRV) (10 U/μL) > 10 U/μl, 4.000 U