Learn More
Hirschmann™ Polypropylen-Trichter
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Beschreibung
- Transparent
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 150 mm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 220 mm |
| Länge (metrisch) Stiel | 95 mm |
| Menge | 12/Pckg. |