Learn More
Grant Instruments™ PCR UV CABINET
UVT-B-AR Economy Tischmodell zum Schutz vor Kontamination bei einer Vielzahl von DNA/RNA-Verfahren mit dualem UV-Lampenschutz.
Marke: Grant Instruments™ UVT-B-AR EURO
2972.43 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- UV-Oberflächenbestrahlung – durch eine einzelne offene UV-Lampe mit 25 W und 254 nm
- Patentierter UV-Luftfilter– mit hoher Intensität 25 m3/Stunde kontinuierlicher Luftstrom für die Reinluftumwälzung mit 1 cm UV-Bestrahlungsabstand
- –24Digitaler Zeitgeber für die UV-Belichtungssteuerung
- Integrierte Netzsteckdose
- UV-Schutz durch Schutzfolie auf den Glasscheiben
- Komfortable, einfach zu bedienende digitale Zeitschaltuhr zur genauen Steuerung der UV-Bestrahlung
- Eine Weißlichtlampe sorgt für eine lokale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes , um die optische Kontrolle während des Betriebs zu verbessern
- Stoßfeste Glasfront, Edelstahlseiten, Metallrahmen und Edelstahl-Arbeitsfläche
- Der patentierte integrierte UV-Reiniger Umluftfilter verhindert unerwünschte Kontamination und schützt den Anwender vor direktem UV-Licht während der Manipulation
- Die zweite UV-Lampe desinfiziert den Arbeitsbereich und inaktiviert DNA/RNA-Fragmente während 15-30 minimaler Exposition. Automatische Abschaltung beim Öffnen der Tür
- Enthält eine integrierte Steckdose
Spezifikation
UV-Schrank | |
Edelstahl, Glas | |
585 mm | |
7 m3/h | |
50/60 Hz | |
120/230 V | |
650 mm |
1 offene UV-Lampe 25 W bakterizid, 254 nm, ozonfrei, 1 UV-Rezirkulator, 25 W (Wirkungsgrad > 99 % pro Zyklus), 1 weiße Lampe | |
0,3 A | |
475 mm | |
555 mm | |
Bakterizider Luftumwälzer, 25 m3/h Luftstromaustausch | |
690 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
28Stunden
19Minuten
26Sekunden
5
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ PCR UV CABINET >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur