Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set
Schnellere Wiederfindung, verbesserte Lebensfähigkeit und direktes Beimpfen der Platte mit QK-Organismen, die in einem unübertroffenen und proprietären Verfahren der Gelkonservierung hergestellt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4653052
471.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12915983
  • 484.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Staphylococcus spp., Staphylococcus saprophyticus, Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Enterococcus durans, Enterococcus faecalis, Streptococcus gallolyticus, Streptococcus pyogenes
ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
RapID™ STR QK-Set/4
Staphylococcus spp.
Qualitative Qualitätskontrolle
5 Impfösen/Packung
13048TM*
2 °C bis 8 °C
Culti-Loops
Organismen-Sets
5 Impfösen/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer165995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog NumberR4653052
Chargennummer833584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653052
Chargennummer814902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653052
Chargennummer559685 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653052
Chargennummer519997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653052
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set > STR Panel