Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set
Schnellere Wiederfindung, verbesserte Lebensfähigkeit und direktes Beimpfen der Platte mit QK-Organismen, die in einem unübertroffenen und proprietären Verfahren der Gelkonservierung hergestellt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4653053
562.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12925983
  • 580.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, Proteus mirabilis, Serratia marcescens
ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
RapID™ SS/u QK-Set/5
Enterococcus faecalis
Qualitative Qualitätskontrolle
5 Impfösen/Packung
29212TM*
2 °C bis 8 °C
Culti-Loops
Organismen-Sets
5 Impfösen/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer176336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberR4653053
Chargennummer387267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653053
Chargennummer292718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653053
Chargennummer284768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653053
Chargennummer228599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2024 Catalog NumberR4653053
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set > SS/u Panel