Learn More
Thermo Scientific™ BIX-01294, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 467831000
210.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
BIX-01294 | |
2-(Hexahydro-4-methyl-1 H-1,4-Diazepin-1-yl)-6,7-Dimethoxy-N-[1-(Phenylmethyl)-4-piperidinyl]-4-Chinazolinamin | |
C28 H38 N6 O2 | |
Fest | |
95% |
935693-62-2 | |
100 mg | |
490,65 | |
Reagenz |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
344429 | Analysenzertifikat | 16/10/2020 |