Learn More
Thermo Scientific™ BglII (10 U/μl)
Schneiden Sie an A^GATCT-Stellen mit dem Restriktionsenzym BglII, das am besten bei 37°C im O-Puffer schneidet.
Marke:  Thermo Scientific™ ER0082
84.96 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10111240
  • 118.00 € / 2500 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie hochwertige Restriktionsenzyme mit den herkömmlichen Thermo Scientific™ Restriktionsendonukleasen, die für die Verwendung mit einem Puffer aus dem Fünf-Puffer-System optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Highlights
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
Bgl II
Nein
Nein
Restriktionsenzym
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x Puffer O
37°C
2500 E
Herkömmliches Klonen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2822541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberER0082
Chargennummer2900290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0082
Chargennummer2934739 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberER0082
Chargennummer3004018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberER0082
Chargennummer3054082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberER0082
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BglII (10 U/μl) > 10 U/μl, 2.500 U