Learn More
Thermo Scientific™ BamHI (10 U/μl)
Das Restriktionsenzym BamHI erkennt G^GATCC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer.
Brand:  Thermo Scientific™ ER0051
28.40 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10394680
  • 39.44 € / 4000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Description
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Überblick
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
10 U/μl
37 °C
BamHI
10 mM Tris-HCl (pH 8.0 bei 37 °C); 5 mM MgCl2; 100 mM K
4000 E
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ BamHI (10 U/μl) >