Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest BglII
Schneiden Sie an A^GATCT-Stellen mit dem Restriktionsenzym FastDigest™ BglII, das am zuverlässigsten bei 37 °C innerhalb von 5 bis 15 Minuten unter Verwendung des universellen FastDigest Puffers arbeitet.
Marke:  Thermo Scientific™ FD0083
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10282970
  • 42.85 € / 100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest BglII (100 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Bgl II
Nein
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
100 μl
Herkömmliches Klonen
5' protruding ends
Dokumentation
Manuals
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2830477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD0083
Chargennummer2803966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD0083
Chargennummer2865162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0083
Chargennummer2913290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberFD0083
Chargennummer2943979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberFD0083
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FastDigest BglII > BglII; 100 μl