Learn More
Thermo Scientific™ BglII (10 U/μl)
Artikelnummer. p-4521462 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 10141330
Marke: Thermo Scientific™ ER0081
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Schneiden Sie an A^GATCT-Stellen mit dem Restriktionsenzym BglII, das am besten bei 37°C im O-Puffer schneidet.
Verwenden Sie hochwertige Restriktionsenzyme mit den herkömmlichen Thermo Scientific™ Restriktionsendonukleasen, die für die Verwendung mit einem Puffer aus dem Fünf-Puffer-System optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Überblick
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Komponenten 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37 °C); 10 mM MgCl2, 100 mM
Inkubatortemperatur 37 °C
Menge 500 E
Produkttyp BglII