Learn More
Thermo Scientific™ EcoRI (10 U/l)
Das Restriktionsenzym EcoRI erkennt G^AATTC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer.
Marke:  Thermo Scientific™ ER0272
144.72 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10252630
  • 201.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Highlights
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
EcoR I
Ja
Nein
Restriktionsenzym
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Spezial-Puffer (10x Puffer EcoRI)
37°C
5 x 5000 E
Herkömmliches Klonen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2872145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0272
Chargennummer2959041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberER0272
Chargennummer3012989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberER0272
Chargennummer3079442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberER0272
Chargennummer3079412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberER0272
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EcoRI (10 U/l) > 10 U/μl, 5 x 5.000 U