Learn More
Thermo Scientific™ Ponceau S-Färbelösung
Eine gebrauchsfertige Membranfärbung zur Beurteilung der Transfereffizienz in einem Western-Blot, kompatibel mit Nitrozellulose- und PVDF-Membranen.Die Ponceau S-Färbung ist reversibel und kann mit einer kurzen Inkubation in 0,1 % NaOH entfernt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ A40000278
72.77 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17641536
  • 95.75 € / 1000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ponceaus S Staining Solution is a ready-to-use membrane stain for evaluating the transfer efficiency of a western blot. This stain is compatible with nitrocellulose and PVDF membranes. Ponceau S staining is reversible and can be removed with a short incubation in 0.1% NaOH.
Ponceaus S-Färbelösung ist ein gebrauchsfertiges Membranfärbemittel zur Beurteilung der Transfereffizienz eines Western Blot. Dieses Färbemittel ist mit Nitrocellulose- und PVDF-Membranen kompatibel. Die Ponceau S-Färbung ist reversibel und kann mit einer kurzen Inkubation in 0,1 % NaOH entfernt werden.
Merkmale:
• Eine zerstörungsfreie, reversible Methode zum Einfärben und Nachweis von Proteinen auf Nitrocellulose- und PVDF-Membranen
• Minimale unspezifische Wechselwirkungen mit der Membranoberfläche; eine zuverlässige Methode zur Visualisierung des Proteintransfers auf eine Membran
• Einfaches und schnelles Färbeprotokoll, das zu rötlich-rosa Bändern führt, die leicht abfotografiert werden können
• Gut umkehrbar in weniger als fünf Minuten
• Ohne Auswirkungen auf nachfolgende Western Blot-Nachweise, da das Färbemittel das membrangebundene Protein nicht verändert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ponceau S-Färbelösung, 1000 ml
Flüssig
Western Blot
Kolorimetrisch
0,1 % (w/v) in 5 % Essigsäure
1.000 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZE4227452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog NumberA40000278
ChargennummerZC4203291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog NumberA40000278
ChargennummerZ4131361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2024 Catalog NumberA40000278
ChargennummerYK4084591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA40000278
ChargennummerYI4017171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA40000278
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ponceau S-Färbelösung > Ponceau S-Färbelösung, 1000 ml