Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Zubehör für Schüttler
Das MaxQ 8000 Schüttlerzubehör bietet Flexibilität und Komfort für verschiedene Anwendungen und Budgets.
Marke: Thermo Scientific™ 194222
Beschreibung
Dieses flexible und praktische Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Schüttlerzubehör ist für verschiedene Anwendungen und Budgets geeignet. Dank seiner außergewöhnlichen Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität ist dieses Zubehör die optimale Wahl für Ihr Labor.
Typ: Gestell für zwei stapelbare SchüttlerB/T/H: 1156/775/300mm
Höhe max.: 325mm
Spezifikation
Ständer | |
89,7 cm | |
75,2 cm | |
115,6 cm | |
Gestell für einen stapelbaren Schüttler |
35,5 in. | |
29,6 in. | |
45,5 in. | |
158 lb. | |
MaxQ 8000 |