Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigungs- und Sweep-Technologie. Fisherbrand™ S 10 H Ultraschallreinigungsgeräte sind anwenderfreundlich und mit einem unkomplizierten Bedienfeld sowie einer LED-Anzeige für die Ultraschallfunktion ausgestattet.
Marke:  Fisherbrand™ 1001955
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10162372
Beschreibung
Beschreibung
  • Lange Lebensdauer durch lochfraßbeständige Edelstahltanks
  • LED-Display zeigt eingestellte und Restzeit sowie voreingestellte und tatsächliche Temperatur
  • Ergonomisch geformte Kunststofftragegriffe
  • Die neu entwickelte Abdeckung reduziert Geräusche und beschleunigt den Aufwärmprozess
  • Einfaches Ablaufen der Reinigungsflüssigkeit durch den Ablauf mit Drehverschluss an der Seite
  • Das Bedienfeld ist so positioniert, dass keine Flüssigkeit in die Elektronik gelangen kann
  • Funktionstaste für Entgasung
  • 80 kHz für verlängerte Reinigungszeit, ideal zur Behandlung von sehr kleinen und empfindlichen Gegenständen
  • Edelstahlkorb und Kunststoffabdeckung separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter
2,75 L
230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 280 W
Elmasonic S 30 (H)
3.3 kg
230 V AC
214 H x 300 B x 179 T (mm)
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie
30 bis 80 °°C
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Ultrasonic baths S series
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Manuals
      Product Information
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät > Fassungsvermögen: 2,75 l; mit Heizung