Learn More
Thermo Scientific™ Ponceau S-Färbelösung
Artikelnummer. p-9582005 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1.000 ml
3 x 1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
3 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. 17435103
Marke: Thermo Scientific™ A40000279
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine gebrauchsfertige Membranfärbung zur Beurteilung der Transfereffizienz in einem Western-Blot, kompatibel mit Nitrozellulose- und PVDF-Membranen.Die Ponceau S-Färbung ist reversibel und kann mit einer kurzen Inkubation in 0,1 % NaOH entfernt werden.
Ponceaus S Staining Solution is a ready-to-use membrane stain for evaluating the transfer efficiency of a western blot. This stain is compatible with nitrocellulose and PVDF membranes. Ponceau S staining is reversible and can be removed with a short incubation in 0.1% NaOH.
Ponceaus S-Färbelösung ist ein gebrauchsfertiges Membranfärbemittel zur Beurteilung der Transfereffizienz eines Western Blot. Dieses Färbemittel ist mit Nitrocellulose- und PVDF-Membranen kompatibel. Die Ponceau S-Färbung ist reversibel und kann mit einer kurzen Inkubation in 0,1 % NaOH entfernt werden.
Merkmale:
• Eine zerstörungsfreie, reversible Methode zum Einfärben und Nachweis von Proteinen auf Nitrocellulose- und PVDF-Membranen
• Minimale unspezifische Wechselwirkungen mit der Membranoberfläche; eine zuverlässige Methode zur Visualisierung des Proteintransfers auf eine Membran
• Einfaches und schnelles Färbeprotokoll, das zu rötlich-rosa Bändern führt, die leicht abfotografiert werden können
• Gut umkehrbar in weniger als fünf Minuten
• Ohne Auswirkungen auf nachfolgende Western Blot-Nachweise, da das Färbemittel das membrangebundene Protein nicht verändert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp Ponceau S Staining Solution
Form Flüssig
Zusammensetzung 0,1 % (w/v) in 5 % Essigsäure
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 500 ml