Learn More
Quickfit™ Schliffklemmen aus PTFE
Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
Marke:  Quickfit GC40
54.15 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12019072
  • 57.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Zum Halten von Glaswaren mit Quickfit™ Konusverbindungen
  • Gefertigt aus PTFE mit gekapselter Stahlfeder für sicheren Halt
  • Die Klemmen sind mit der Gelenkgröße nummeriert, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen
  • Können bei Temperaturen bis zu 250°C verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelenkklemme
Verkapselte Stahlfeder
40/38
PTFE
Konische Verbindungen
250 °C
Name des Produkts
Quickfit™ Schliffklemmen aus PTFE > Gelenkgröße: 40/38