Learn More
Quickfit™ Schliffklemmen aus PTFE
Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
Marke: Quickfit GC45
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Zum Halten von Glaswaren mit Quickfit™ Konusverbindungen
- Gefertigt aus PTFE mit gekapselter Stahlfeder für sicheren Halt
- Die Klemmen sind mit der Gelenkgröße nummeriert, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen
- Können bei Temperaturen bis zu 250°C verwendet werden
Spezifikation
Gelenkklemme | |
Verkapselte Stahlfeder | |
45/40 |
PTFE | |
Konische Verbindungen | |
250 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Schliffklemmen aus PTFE > Gelenkgröße: 45/40
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur