Learn More
Invitrogen™ SimplyBlue™ SafeStain
SimplyBlue SafeStain ist ein gebrauchsfertiger, schneller, empfindlicher und sicherer Coomassie G-250-Farbstoff zur Visualisierung von Proteinbändern auf Polyacrylamid-Gelen und PVDF-Trockenmembranen.
Marke: Invitrogen™ LC6065
637.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: SimplyBlue™ SafeStain wird als 1x gebrauchsfertiges Färbereagenz geliefert.
Beschreibung
SimplyBlue SafeStain ist ein gebrauchsfertiger, schneller, empfindlicher und sicherer Coomassie G-250-Farbstoff zur Visualisierung von Proteinbändern auf Polyacrylamid-Gelen und PVDF-Trockenmembranen. Dies ist vollkommen ungefährlich und erfordert keine Fixiermittel oder Entfärbemittel auf Basis von Methanol oder Essigsäure. Ein mögliches Gesundheitsrisiko und Geruchsbelästigung werden eliminiert, so dass sich ein unbedenkliches Laborklima ergibt.
Coomassie G-250-Färbemittel zur Visualisierung von Proteinbändern auf Polyacrylamidgelen und trockenen PVDF-Membranen. Dies ist vollkommen ungefährlich und erfordert keine Fixiermittel oder Entfärbemittel auf Basis von Methanol oder Essigsäure. Ein mögliches Gesundheitsrisiko und Geruchsbelästigung werden eliminiert, so dass sich ein unbedenkliches Laborklima ergibt.Die Merkmale beinhalten:
• Das einfach auszuführende Protokoll kann in weniger als drei Stunden abgeschlossen werden. Für zusätzliche Geschwindigkeit kann in 12 Minuten ein einfaches Mikrowellenverfahren durchgeführt werden
• Ein Entfärben ist nicht erforderlich, kann jedoch mit deionisiertem Wasser durchgeführt werden, um eine maximale Empfindlichkeit zu erreichen, insbesondere bei nachgeschalteten Analysen wie der Massenspektrometrie, oder wenn ein kristallklarer Hintergrund erforderlich ist
• Empfindlich — Nachweis von bis zu 7 ng Protein
• Schnell — Nachweis von 1 µg Protein nur fünf Minuten nach dem Färben
• Bequem — Zeiteinsparung durch Wegfall der Reagenzienvorbereitung mit dieser gebrauchsfertigen Formulierung
• Ungefährlich — Keine Kosten und Aufwände für den Versand und die Entsorgung von Gefahrgut
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
SimplyBlue™ SafeStain wird als gebrauchsfertiges 1x-Färbereagenz geliefert. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil. Für dieses Produkt fallen keine Gefahrenstoff-Gebühren an. | |
Blue | |
Coomassie | |
Weniger gefährlich | |
3,5 l |
In-Gel-Detektion | |
Kolorimetrisch | |
Sicheres Protein-Färbemittel | |
SimplyBlue™ | |
Protein |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.