Learn More
Kartell™ Urinbehälter aus Polystyrol
Die Konstruktion aus transparentem Polypropylen gewährleistet eine gute Festigkeit und chemische Beständigkeit Kartell™ Urinbehälter aus Polypropylen sind in sterilen und unsterilen Behältern mit farbcodierten Schraubverschlüssen erhältlich.
Marke: Kartell™ 0564100
172.46 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nicht sterile Becher haben blaue Schraubverschlüsse, erhältlich in Mehrfachpackungen
- Sterile Becher haben rote Schraubverschlüsse und einen desinfizierten Markierungsbereich, einzeln verpackt
- CE-Kennzeichnung, IVD-Zulassung
Spezifikation
Ja | |
Polypropylen | |
150 ml | |
Rot | |
Schraubverschluss | |
Urinentnahme | |
73 mm | |
250/Packung |
Ja | |
Steril | |
CE und IVD | |
Polypropylen | |
63 mm | |
20 bis 100 ml | |
Polypropylen-Schraubverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Urinbehälter aus Polystyrol > Roter Polypropylen-Schraubverschluss; steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur