Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brillantblau G, rein
Artikelnummer. 10358090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10358090
Marke: Thermo Scientific Chemicals 191480250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6104-58-1
Summenformel C47H48N3NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 854.025
MDL-Nummer MFCD00078482
InChI-Schlüssel RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC-Name Natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]-2-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]-N-Ethyl-3-Methylanilin]Methyl]Benzolsulfonat
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Spezifikation
Extinktion 425 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material Brilliant blue G
Schmelzpunkt >100.0°C
Absorptionsverhältnis 0.95 to 1.15
Farbstoffgehalt 60% min.
Beilstein 14, II, 450
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O)
Formelmasse 854.02
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver