Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin SDS-Laufpuffer (10X)
Formuliert für die Trennung von Proteinen in denaturiertem Zustand auf Novex Tris-Glycin-Gelen
Marke: Invitrogen™ LC2675
33.09 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10x),500 ml
Benötigt : Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser vor der Verwendung erfordert.
Beschreibung
Tris-Glycin Gele liefern abhängig vom eingesetzten Gel-Prozentsatz reproduzierbare Trennungen einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden.
- Vorgemischte Puffer sind eine praktische Möglichkeit zur Gewährleistung hochwertiger und konsistenter Elektrophorese-Ergebnisse
- Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Laufpuffer | |
Flüssigkeit | |
500 ml |
10 X | |
Novex™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3005618 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | LC2675,LC2675_LITL18 PROMO |
3071212 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | LC2675,LC2675_LITL18 PROMO |
2480833 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | LC2675,LC2675_LITL18 PROMO |
2480834 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | LC2675,LC2675_LITL18 PROMO |
2493864 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | LC2675,LC2675_LITL18 PROMO |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.