Learn More
Invitrogen™ Novex™ deutlich vorgefärbter Proteinstandard
Beschreibung
Beinhaltet
Novex Sharp vorgefärbte Proteinstandards werden als 2 x 250 μl (insgesamt 50 Anwendungen mit je 10 μl) gebrauchsfertiger Standardmischung geliefert. Novex Sharp vorgefärbter Standardladepuffer besteht aus 65 mmol Tris pH 6,5, 30 % Glycerin, 2 % SDS und 2,5 mm ETDA
- Hohe Genauigkeit: scharfe Banden ermöglichen eine genaue Bestimmung des Molekulargewichts
- Eindeutig: für die einfache Interpretation der Ergebnisse ist jede Bande des Standards mit einer eindeutigen Farbe eingefärbt
- Umfassend: ein breites Spektrum von Molekülgewichtsbanden, die aus 12 Proteinen im Bereich von 3,5 bis 260 kDa bestehen
- Praktisch: Die gebrauchsfertige Mischung eliminiert die Notwendigkeit der Erwärmung oder Reduzierung des Probenpuffers, wie auch der Probenzugabe vor Gebrauch
- Vielfältig einsetzbar: geeignet für die meisten Geltypen, empfohlen für die Verwendung mit Novex™ NuPAGE™, Tris-Glycin- und Tricin-Gelen.
- Gel-Kompatibilität: Bolt Bis-Tris Plus Gele, Novex Tricin-Gele, Novex Tris-Glycin-Gele, NuPAGE Bis-Tris-Gele
Der Novex Sharp Proteinstandard ist auch ungefärbt lieferbar.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Vorgefärbte Novex™ Sharp Proteinstandards, geliefert als 2x 250 μL gebrauchsfertige Standardmischung (insgesamt 50 Anwendungen mit je 10 μL). Vorgefärbter Novex™ Sharp Standardladepuffer aus 65 mM Tris pH-Wert 6,5, 30 % Glycerin, 2 % SDS und 2,5 mM ETDA. Lagerung bei -20 °C. |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Number of Markers | 12 |
| Produkttyp | Proteinleiter |
| Sofort einsatzbereit | Ja |
| Größenbereich | 3,5 bis 260 kDa |
| Färbemitteltyp | 3 Farben: Rosa, Gelb, Blau |
| Gelkompatibilität | Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele |
| Molekulargewicht | 260, 160, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 3,5 kDa |
| Produktlinie | Novex |
| Mehr anzeigen |