Learn More
Invitrogen™ Mark12™ ungefärbter Standard
Zur bestmöglichen Schätzung des Molekulargewichts von Proteinproben über einen großen Molekulargewichtsbereich hinweg
Marke:  Invitrogen™ LC5677
184.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10154962
  • 225.00 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 1,0 ml (200 Anwendungen mit je 5 μl) in einem Kunststofffläschchen Ladepuffer enthalten Tris-HCl, Glycerin, SDS, Phenolrot und Coomassie Blue G-250
Beschreibung
Beschreibung
Mark12 Ungefärbter Standard wird gebrauchsfertig mit NuPAGE™-, Tris-Glycin- oder Tricin-Gelen geliefert. Zur Visualisierung dieses Standards sind Coomassie™, Silber oder andere Proteinfärbeverfahren erforderlich.
  • 12 in scharfe, engen Banden im Bereich von 2,5 bis 200 kDa aufgelöste Polypeptide
  • Ideale Schätzung des Molekulargewichtes
  • Gebrauchsfertig: kein Mischen oder Reduzieren erforderlich
  • Gel-Kompatibilität: Bolt Bis-Tris Plus Gele, NovexTricin-Gele, NovexTris-Glycin-Gele, NuPAGE Bis-Tris-Gele, NuPAGE Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Dieser Standard ist vorab reduziert und enthält keine Reduktionsreagenzien im Ladepuffer.
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,0 ml (200 Anwendungen mit je 5 µl), geliefert in einem Kunststofffläschchen. Ladepuffer aus Tris-HCl, Glycerin, SDS, Phenolrot und Coomassie™ Blue G-250.
Lagerung bei 4 °C.
Proteinleiter
2,5 bis 200 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, Novex™Tricin, SDS-PAGE-Gele
Mark12™
Nasseis
12
Ja
Ungefärbt
200, 116,3, 97,4, 66,3, 55,4, 36,5, 31, 21,5, 14,4, 6, 3,5, 2,5 kDa
1 ml
Western Blotting, SDS-PAGE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Mark12™ ungefärbter Standard > 1 ml