Learn More
Micronova™ Stiele für Werkzeuge/Wischmopps
Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfasergriffe
Marke: Micronova™ STAH-12WH
15.31 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfaserstiele
Die Micronova ACME-Gewindestiele bestehen aus leichter, kunststoffbeschichteter Glasfaser und sind in ausziehbarer Ausführung oder mit verschiedenen festen Längen erhältlich. Die ACME Connect Gewindeenden werden direkt an den Kunststoffadaptern (QP-Serie) befestigt oder können mit SSA-2 ACME-Gewindeadaptern an Quick Disconnect Moppköpfen (QD-Serie) befestigt werden.
- Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfaserstiele
- ACME Connect Gewindeanschluss
- Mit fester Länge oder ausziehbar
- Feste Längen von 12 bis 60 in. (30 cm bis 1,5 m)
- Ausziehbar auf Längen von 36 in. bis 11,5 ft. (90 cm bis 3,5 m)
- Das ACME Connect Gewindeende wird direkt am Kunststoff-Adapter (QP-Serie) befestigt
- Anschluss an Moppköpfe (QD-Serie) mit SSA-2 ACME-Gewindeadaptern
- Autoklavierbar
Spezifikation
Fester Griff | |
White | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
0.75 in. | |
Nein | |
1 Ea. | |
Wischlappen | |
ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance | |
Glasfaser, Kunststoff |
White | |
12 in. | |
30.4 cm | |
1.9 cm | |
Common disinfectants and cleaning solutions | |
ACME | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Mop Handle for Cleaning and Sanitizing Cleanrooms | |
Yes | |
1.9 cm |