Learn More
Invitrogen™ SeeBlue™ Plus2 vorgefärbter Proteinstandard
Ermöglicht auf einfache Weise die Visualisierung der Molekulargewichtsbereiche von Proteinen während der Elektrophorese und eine schnelle Beurteilung der Transfereffizienz beim Western-Blotting.
Marke: Invitrogen™ LC5925
238.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 500 μl (50 Applikationen von jeweils 10 μl) in einem Fläschchen aus Kunststoff; Ladepuffer besteht aus Tris-HCl, Formamid, SDS und Phenolrot
Beschreibung
SeeBlue™ Plus2 Pre-Stained Standard enthält 10 Proteine: 8 sind blau gefärbt und 2 andersfarbig, was eine einfachere Bandenidentifikation ermöglicht. Es kann mit NuPAGE™, Tris-Glycin und Tricin-Gels verwendet werden.
- 10 Polypeptide, aufgeteilt in 8 blaue und 2 farbige Banden im Bereich von 4 – 250 kDa (je nach Puffersystem)
- Sofortige und eindeutige Bandenidentifikation
- Gebrauchsfertig: kein Mischen, Erwärmen oder Reduzieren erforderlich
- Gel-Kompatibilität: Bolt Bis-Tris Plus Gele, NovexTricin-Gele, NovexTris-Glycin-Gele, NuPAGE Bis-Tris-Gele, NuPAGE Tris-Acetat-Gele
Dieser Standard ist vorab reduziert und enthält keine Reduktionsreagenzien im Ladepuffer.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
500 µl (50 Anwendungen mit je 10 µl), geliefert in einem Kunststofffläschchen. Ladepuffer aus Tris-HCl, Formamid, SDS und Phenolrot. Lagerung bei 4 °C. |
|
10 | |
Ja | |
3 Farben: Blau, Gelb, Rosa | |
198, 98, 62, 49, 38, 28, 17, 14, 6, 3 kDa | |
500 μl | |
Western Blotting, SDS-PAGE |
Kolorimetrisch | |
Proteinleiter | |
3 bis 200 kDa | |
Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele | |
SeeBlue™ | |
Nasseis |
Sicherheit und Handhabung
- SEEBLUE PLUS 2 PRE-STAINED STANDARD
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: formamide