Learn More
Thermo Scientific™ GelCode™ Blue Safe Proteinfärbemittel
Mit dieser hochempfindlichen Einstufen-Färbung können Sie Proteine in Polyacrylamid-Gelen schnell erkennen, um Versandkosten von Gefahrstoffen zu vermeiden.
Brand:  Thermo Scientific™ 24594
120.08 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10658884
  • 160.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Explore more special offers
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
Bei Raumtemperatur lagern.
In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion
Coomassie
GelCode™
Protein
GelCode™ Blue Safe Protein Stain, 1 L
Kolorimetrisch
Sicheres Protein-Färbemittel
1 l
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Manuals
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL402131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number24594,24594_LITL18 PROMO
ChargennummerZL402131A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number24594,24594_LITL18 PROMO
ChargennummerZJ399160A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number24594,24594_LITL18 PROMO
ChargennummerZJ399160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number24594,24594_LITL18 PROMO
ChargennummerZH394558A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog Number24594,24594_LITL18 PROMO
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ GelCode™ Blue Safe Proteinfärbemittel > Proteinfärbemittel; 1 l