Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Artikelnummer. 12050166
Click to view available options
Wells:
1-Well
10-Well
12-Well
15-Well
17-Well
2D-Well
Menge:
10 Gele/Karton
2 Gele/Karton
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12050166
Marke: Invitrogen™ NP0341BOX
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Jede Packung enthält 10 Gele.
NuPAGE™ Novex™ 12 % Bis-Tris-Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter Denaturierungsbedingungen.
NuPAGE™ Novex™ 12 % Bis-Tris-Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele für die optimale Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin-Gelen bieten NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris-Gele einen neutralen pH-Wert, was Proteinmodifikationen verringert. Verwenden Sie NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris-Gele für Proteinvorbereitungen bei Sequenzierungen, für die Massenspektrometrie und alle anderen Methoden, bei denen es auf Proteinintegrität ankommt.
Merkmale der NuPAGE Bis-Tris-Gele:
Bessere Proteinintegrität: für eine optimale Probenvorbereitung hält die Proteine intakt
Große Bandbreite an Molekulargewichtstrennung: mit dem richtigen Gel und Laufpuffer kann eine optimale Proteintrennung erzielt werden
Kürzere Laufzeiten: Proteintrennungen in nur 35 Minuten
Längere Haltbarkeit: NuPAGE Bis-Tris Gele können bei Raumtemperatur mindestens 12 Monate gelagert werden
Wählen Sie das richtige NuPAGE Bis-Tris-Gel für Ihre Proteintrennung
Optimale Trennung Ihrer Proteine durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. NuPAGE Bis-Tris Proteingele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und ein 4 bis 12 % Gradient. Gele sind in zwei Größen erhältlich: Mini (8 cm x 8 cm) oder Midi (8,7 cm x 13,3 cm) und entweder 1,0 mm (Mini- und Midi-Gele) oder 1,5 mm (nur Mini-Gel-Format) in Dicke. NuPAGE Bis-Tris-Gele sind auch in verschiedenen Well-Formaten erhältlich.
NuPAGE Bis-Tris-Gele sind für denaturierende Gelelektrophoreseanwendungen formuliert. Für eine optimale Probenvorbereitung verwenden Sie NuPAGE LDS-Probenpuffer (NP0007) und NuPAGE-Probenreduktionsmittel (NP0004). Verwenden Sie NuPAGE Antioxidans (NP0005) im Laufpuffer, um den reduzierten Proteinzustand während des Laufs aufrechtzuerhalten und eine maximale Bandenschärfe zu ermöglichen. Die Gele lassen sich mit dem NuPAGE MES SDS-Laufpuffer (NP0002) zur besseren Auflösung kleiner Proteine oder mit dem NuPAGE MOPS SDS-Laufpuffer (NP000102) zur Auflösung mittlerer bis großer Proteine ausführen.
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des NuPAGE Transferpuffers (NP00061) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000) oder XCell II Blot-Modul (EI9051). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB210010) durchgeführt werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell
Gelanteil (%) 12 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Bis-Tris
Empfohlene Anwendungen Denaturierung
Probenladevolumen Bis zu 25 µl
Trennbereich 3,5 bis 80 kDa
Trennverfahren Denaturierung
Wells 10-Well
Trennmodus Molekulargewicht
Produktlinie NuPAGE
Menge 10 Gele/Karton
Versandbedingung Raumtemperatur
Lagerungsbedingungen Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren.
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm